4-Cloro-8-fluoro-2-metilquinolina
Proveedor: Apollo Scientific
PC200565-1G PC200565-5G
APOSPC200565-1GEA 201 EUR
APOSPC200565-1G APOSPC200565-5G
4-Cloro-8-fluoro-2-metilquinolina
4-Cloro-8-fluoro-2-metilquinolina
Formula: C₁₀H₇ClFN
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00272335
Núm. CAS: 18615-59-3