2-(4-Fluorophenoxy)propionic acid 95%
Proveedor: Apollo Scientific
PC200570-1G PC200570-5G
APOSPC200570-1GEA 0 EUR
APOSPC200570-1G APOSPC200570-5G
2-(4-Fluorophenoxy)propionic acid 95%
2-(4-Fluorophenoxy)propionic acid
Formula: C₉H₉FO₃
Pto. de fusión: 114…116 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD02295725
Núm. CAS: 2967-70-6