4-Bromo-2,6-difluoroanilina 97%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
PC2006-100G PC2006-25G
APOSPC2006-100GEA 55.1 EUR
APOSPC2006-100G APOSPC2006-25G
4-Bromo-2,6-difluoroanilina 97%
4-Bromo-2,6-difluoroanilina
Formula: C₆H₄BrF₂N
MW: 208,01 g/mol
Pto. de fusión: 63…65 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00013389
Núm. CAS: 67567-26-4