2-Amino-5-fluorobenzotiazol
Proveedor: Apollo Scientific
Sinónimos: 5-Fluorobenzo[d]thiazol-2-amine
PC200600-5G
APOSPC200600-5GEA 108 EUR
APOSPC200600-5G
2-Amino-5-fluorobenzotiazol
2-Amino-5-fluorobenzothiazole
Formula: C₇H₅FN₂S
MW: 168,19 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD05664560
Núm. CAS: 20358-07-0