4-Cloro-7-fluoro-2-metilquinolina
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
PC200601-1G PC200601-5G
APOSPC200601-1GEA 192 EUR
APOSPC200601-1G APOSPC200601-5G
4-Cloro-7-fluoro-2-metilquinolina
4-Cloro-7-fluoro-2-metilquinolina
Formula: C₁₀H₇ClFN
MW: 195.63 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00272333
Núm. CAS: 18529-04-9