Ethyl-4-chloro-5,7-difluoroquinoline-3-carboxylate
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
PC200602-1G PC200602-250MG
APOSPC200602-1GEA 466 EUR
APOSPC200602-1G APOSPC200602-250MG
Ethyl-4-chloro-5,7-difluoroquinoline-3-carboxylate
Ethyl-4-chloro-5,7-difluoroquinoline-3-carboxylate
Formula: C₁₂H₈ClF₂NO₂
MW: 271,65 g/mol
Pto. de fusión: 55…57 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00173416
Núm. CAS: 311346-69-7