4-Fluoro-2-metoxibenzoato de metilo
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
PC200606-1G PC200606-5G PC200606-10G
APOSPC200606-1GEA 21.9 EUR
APOSPC200606-1G APOSPC200606-5G APOSPC200606-10G
4-Fluoro-2-metoxibenzoato de metilo
4-Fluoro-2-metoxibenzoato de metilo
Formula: C₉H₉FO₃
Pto. Ebullición: 78…80 °C/0,05mmHg
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD06203990
Núm. CAS: 204707-42-6