α-α-α-α',α',α'-Hexafluoro-2,4-xilidina
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
Sinónimos: 2,4-Bis(trifluoromethyl)aniline, 2,4-Ditrifluoromethylaniline
PC2007-25G PC2007-5G
APOSPC2007-25GEA 0 EUR
APOSPC2007-25G APOSPC2007-5G
α-α-α-α',α',α'-Hexafluoro-2,4-xilidina
α-α-α-α',α',α'-Hexafluoro-2,4-xilidina
Formula: C₈H₅F₆N
MW: 229,12 g/mol
Pto. Ebullición: 50 °C/0,4mmHg
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00236209
Núm. CAS: 367-71-5
UN: 2810
ADR: 6.1,III