5-Methyl-2-(trifluoromethyl)aniline 95%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
PC201017-1G PC201017-5G
APOSPC201017-1GEA 82.8 EUR
APOSPC201017-1G APOSPC201017-5G
5-Methyl-2-(trifluoromethyl)aniline 95%
5-Methyl-2-(trifluoromethyl)aniline
Formula: C₈H₈F₃N
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD04972928
Núm. CAS: 106877-29-6
UN: 2810
ADR: 6.1,III