6-Fluoroisoquinoline 95+%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
PC201019-1G PC201019-5G
APOSPC201019-1GEA 55.1 EUR
APOSPC201019-1G APOSPC201019-5G
6-Fluoroisoquinoline 95+%
6-Fluoroisoquinoline
Formula: C₉H₆FN
MW: 147.1491 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD11226829
Núm. CAS: 1075-11-2