1-Cloro-2,4-difluoro-3-nitrobenceno 97%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
PC201032-1G PC201032-5G
APOSPC201032-1GEA 50.9 EUR
APOSPC201032-1G APOSPC201032-5G
1-Cloro-2,4-difluoro-3-nitrobenceno 97%
1-Cloro-2,4-difluoro-3-nitrobenceno
Formula: C₆H₂ClF₂NO₂
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD10686546
Núm. CAS: 1151767-58-6