4-Hydroxy-4-(trifluoromethyl)cyclohexanecarboxylic acid 95+%
Proveedor: Apollo Scientific
PC201037-1G PC201037-250MG
APOSPC201037-1GEA 275 EUR
APOSPC201037-1G APOSPC201037-250MG
4-Hydroxy-4-(trifluoromethyl)cyclohexanecarboxylic acid 95+%
4-Hydroxy-4-(trifluoromethyl)cyclohexanecarboxylic acid
Formula: C₈H₁₁F₃O₃
MW: 212,1700 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD13659409
Núm. CAS: 1163729-47-2