Ethyl-2-amino-4-fluorobenzoate 98%
Proveedor: Apollo Scientific
Sinónimos: Ethyl 2-amino-4-fluorobenzoate
PC201039-10G PC201039-1G PC201039-5G
APOSPC201039-10GEA 458 EUR
APOSPC201039-10G APOSPC201039-1G APOSPC201039-5G
Ethyl-2-amino-4-fluorobenzoate 98%
Ethyl-2-amino-4-fluorobenzoate
Formula: C₉H₁₀FNO₂
MW: 183,18 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD08275015
Núm. CAS: 117324-05-7