2-Bromo-5-fluoropyrazine 98%
Proveedor: Apollo Scientific
PC201057-100MG PC201057-1G PC201057-250MG
APOSPC201057-100MGEA 42.2 EUR
APOSPC201057-100MG APOSPC201057-1G APOSPC201057-250MG
2-Bromo-5-fluoropyrazine 98%
2-Bromo-5-fluoropyrazine
Formula: C₄H₂BrFN₂
MW: 176.9700 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD14702726
Núm. CAS: 1209459-10-8