3-Bromo-5-fluoro-4-methylpyridine 95%
Proveedor: Apollo Scientific
PC201059-1G
PC201059-5G
PC201059-250MG
APOSPC201059-1GEA
106
EUR
APOSPC201059-1G
APOSPC201059-5G
APOSPC201059-250MG
3-Bromo-5-fluoro-4-methylpyridine 95%
3-Bromo-5-fluoro-4-methylpyridine
Formula:
C₆H₅BrFN MW: 190,0130 g/mol Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD18257616 Núm. CAS: 1211517-76-8 |