6-Chloro-2-fluoronicotinic acid 97%
Proveedor: Apollo Scientific
Sinónimos: 6-Chloro-2-fluoro-3-pyridinecarboxylic acid
PC201063-100MG PC201063-1G PC201063-250MG
APOSPC201063-100MGEA 96 EUR
APOSPC201063-100MG APOSPC201063-1G APOSPC201063-250MG
6-Chloro-2-fluoronicotinic acid 97%
6-Chloro-2-fluoronicotinic acid
Formula: C₆H₃ClFNO₂
MW: 175,543 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD16610397
Núm. CAS: 1211578-46-9