Methyl-4-fluoro-1H-indole-5-carboxylate 95%
Proveedor: Apollo Scientific
Sinónimos: Methyl 4-fluoro-1H-indole-5-carboxylate
PC201093-100MG PC201093-1G PC201093-250MG
APOSPC201093-100MGEA 249 EUR
APOSPC201093-100MG APOSPC201093-1G APOSPC201093-250MG
Methyl-4-fluoro-1H-indole-5-carboxylate 95%
Methyl-4-fluoro-1H-indole-5-carboxylate
Formula: C₁₀H₈FNO₂
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD21336690
Núm. CAS: 1252782-43-6