3-Bromo-7-fluoro-1H-indazole 97%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
PC201097-1G PC201097-250MG PC201097-5G
APOSPC201097-1GEA 174 EUR
APOSPC201097-1G APOSPC201097-250MG APOSPC201097-5G
3-Bromo-7-fluoro-1H-indazole 97%
3-Bromo-7-fluoro-1H-indazole
Formula: C₇H₄BrFN₂
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD13193285
Núm. CAS: 1257853-72-7