3,4-Dibromo-5-fluoropyridine 95+%
Proveedor: Apollo Scientific
PC201100-100MG PC201100-1G PC201100-250MG
APOSPC201100-100MGEA 91.6 EUR
APOSPC201100-100MG APOSPC201100-1G APOSPC201100-250MG
3,4-Dibromo-5-fluoropyridine 95+%
3,4-Dibromo-5-fluoropyridine
Formula: C5H2Br2FN
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD13193300
Núm. CAS: 1260843-59-1