4-Bromo-2-fluoro-3-formylpyridine 97%
Proveedor: Apollo Scientific
PC201111-1G PC201111-250MG PC201111-5G
APOSPC201111-1GEA 30.7 EUR
APOSPC201111-1G APOSPC201111-250MG APOSPC201111-5G
4-Bromo-2-fluoro-3-formylpyridine 97%
4-Bromo-2-fluoro-3-formylpyridine
Formula: C₆H₃BrFNO
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD09870050
Núm. CAS: 128071-77-2