5-Cyano-2-fluorobenzaldehyde 95+%
Proveedor: Apollo Scientific
Sinónimos: 4-Fluoro-3-formylbenzonitrile
PC201142-25G
APOSPC201142-25GEA 171 EUR
APOSPC201142-25G
5-Cyano-2-fluorobenzaldehyde 95+%
5-Cyano-2-fluorobenzaldehyde
Formula: C₈H₄FNO
MW: 149,1219 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD04974126
Núm. CAS: 146137-79-3