4-Amino-2-(trifluoromethyl)pyridine 98%
Proveedor: Apollo Scientific
Peligro
PC201143-5G PC201143-1G
APOSPC201143-5GEA 69.6 EUR
APOSPC201143-5G APOSPC201143-1G
4-Amino-2-(trifluoromethyl)pyridine 98%
4-Amino-2-(trifluoromethyl)pyridine
Formula: C₆H₅F₃N₂
MW: 162,1100 g/mol
Pto. de fusión: 58…62 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD09056877
Núm. CAS: 147149-98-2
UN: 2811
ADR: 6.1,III