2,3-Dichloro-4-fluorobenzoic acid 98%
Proveedor: Apollo Scientific
PC201150-10G PC201150-1G PC201150-5G
APOSPC201150-10GEA 516 EUR
APOSPC201150-10G APOSPC201150-1G APOSPC201150-5G
2,3-Dichloro-4-fluorobenzoic acid 98%
2,3-Dichloro-4-fluorobenzoic acid
Formula: C₇H₃Cl₂FO₂
MW: 209,0000 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD09835200
Núm. CAS: 154257-76-8