4-[3-(Trifluoromethyl)phenyl]piperidin-4-ol hydrochloride
Proveedor: Apollo Scientific
Sinónimos: 4-(3-(Trifluoromethyl)phenyl)piperidin-4-ol hydrochloride
PC201166-1G PC201166-250MG PC201166-500MG
APOSPC201166-1GEA 314 EUR
APOSPC201166-1G APOSPC201166-250MG APOSPC201166-500MG
4-[3-(Trifluoromethyl)phenyl]piperidin-4-ol hydrochloride
4-[3-(Trifluoromethyl)phenyl]piperidin-4-ol hydrochloride
Formula: C₁₂H₁₅ClF₃NO
MW: 281,71 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00044735
Núm. CAS: 1683-49-4