2-Amino-4-chloro-5-fluoropyrimidine 97%
Proveedor: Apollo Scientific
PC201167-100MG PC201167-1G PC201167-250MG
APOSPC201167-100MGEA 85.8 EUR
APOSPC201167-100MG APOSPC201167-1G APOSPC201167-250MG
2-Amino-4-chloro-5-fluoropyrimidine 97%
2-Amino-4-chloro-5-fluoropyrimidine
Formula: C₄H₃ClFN₃
MW: 147,5400 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD09746440
Núm. CAS: 1683-75-6