3-Bromo-4-(trifluoromethyl)aniline
Proveedor: Apollo Scientific
Peligro
PC201171-5G PC201171-25G
APOSPC201171-5GEA 81.2 EUR
APOSPC201171-5G APOSPC201171-25G
3-Bromo-4-(trifluoromethyl)aniline
3-Bromo-4-(trifluoromethyl)aniline
Formula: C₇H₅BrF₃N
MW: 240,0200 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD12828280
Núm. CAS: 172215-91-7
UN: 2810
ADR: 6.1,III