6-Fluorochroman-4-amine hydrochloride 95+%
Proveedor: Apollo Scientific
PC201188-1G PC201188-250MG
APOSPC201188-1GEA 116 EUR
APOSPC201188-1G APOSPC201188-250MG
6-Fluorochroman-4-amine hydrochloride 95+%
6-Fluorochroman-4-amine hydrochloride
Formula: C₉H₁₁ClFNO
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD09026793
Núm. CAS: 191609-45-7