2,4-Difluoro-3-hydroxybenzaldehyde 95+%
Proveedor: Apollo Scientific
PC201189-1G PC201189-5G
APOSPC201189-1GEA 156 EUR
APOSPC201189-1G APOSPC201189-5G
2,4-Difluoro-3-hydroxybenzaldehyde 95+%
2,4-Difluoro-3-hydroxybenzaldehyde
Formula: C₇H₄F₂O₂
MW: 158,1000 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD12405741
Núm. CAS: 192927-69-8