7-(Trifluoromethyl)-1,2,3,4-tetrahydroisoquinoline hydrochloride 97%
Proveedor: Apollo Scientific
PC201199-1G PC201199-250MG PC201199-5G
APOSPC201199-1GEA 207 EUR
APOSPC201199-1G APOSPC201199-250MG APOSPC201199-5G
7-(Trifluoromethyl)-1,2,3,4-tetrahydroisoquinoline hydrochloride 97%
7-(Trifluoromethyl)-1,2,3,4-tetrahydroisoquinoline hydrochloride
Formula: C₁₀H₁₁ClF₃N
MW: 237,6500 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD05861544
Núm. CAS: 220247-87-0