4-Iodo-2-(trifluoromethyl)aniline 98%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
Sinónimos: 2-Amino-5-iodobenzotrifluoride
PC2012-1G PC2012-25G PC2012-5G
APOSPC2012-1GEA 21.9 EUR
APOSPC2012-1G APOSPC2012-25G APOSPC2012-5G
4-Iodo-2-(trifluoromethyl)aniline 98%
4-Iodo-2-(trifluoromethyl)aniline
Formula: C₇H₅F₃IN
MW: 287,0200 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD04972657
Núm. CAS: 97760-97-9