3,5-Difluoro-4-(hydroxymethyl)benzonitrile 97+%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
PC201204-1G PC201204-250MG PC201204-5G
APOSPC201204-1GEA 179 EUR
APOSPC201204-1G APOSPC201204-250MG APOSPC201204-5G
3,5-Difluoro-4-(hydroxymethyl)benzonitrile 97+%
3,5-Difluoro-4-(hydroxymethyl)benzonitrile
Formula: C8H5F2NO
MW: 169,1300 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD11847159
Núm. CAS: 228421-83-8