3-(4-Fluorophenoxy)pyrrolidine hydrochloride 95+%
Proveedor: Apollo Scientific
PC201207-1G PC201207-250MG
APOSPC201207-1GEA 144 EUR
APOSPC201207-1G APOSPC201207-250MG
3-(4-Fluorophenoxy)pyrrolidine hydrochloride 95+%
3-(4-Fluorophenoxy)pyrrolidine hydrochloride
Formula: C₁₀H₁₃ClFNO
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD09879244
Núm. CAS: 23123-11-7