1-(2-Amino-5-fluorophenyl)ethanone 97+%
Proveedor: Apollo Scientific
PC201208-5G
APOSPC201208-5GEA 63.8 EUR
APOSPC201208-5G
1-(2-Amino-5-fluorophenyl)ethanone 97+%
1-(2-Amino-5-fluorophenyl)ethanone
Formula: C₈H₈FNO
MW: 153,15 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD09835333
Núm. CAS: 2343-25-1