3,5-Difluoro-4-hidroxibenzonitrilo 96%
Proveedor: Apollo Scientific
PC201222-10G PC201222-5G
APOSPC201222-10GEA 303 EUR
APOSPC201222-10G APOSPC201222-5G
3,5-Difluoro-4-hidroxibenzonitrilo 96%
3,5-Difluoro-4-hidroxibenzonitrilo
Formula: C₇H₃F₂NO
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD09033181
Núm. CAS: 2967-54-6