2-Fluoro-1-iodo-4-nitrobenceno 95+%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
PC201225-10G PC201225-5G PC201225-1G
APOSPC201225-10GEA 174 EUR
APOSPC201225-10G APOSPC201225-5G APOSPC201225-1G
2-Fluoro-1-iodo-4-nitrobenceno 95+%
2-Fluoro-1-iodo-4-nitrobenceno
Formula: C₆H₃FINO₂
MW: 267 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00033987
Núm. CAS: 2996-30-7