5-(Trifluoromethyl)pyridine-2-carboxaldehyde 95+%
Proveedor: Apollo Scientific
PC201227-1G PC201227-250MG PC201227-5G
APOSPC201227-1GEA 119 EUR
APOSPC201227-1G APOSPC201227-250MG APOSPC201227-5G
5-(Trifluoromethyl)pyridine-2-carboxaldehyde 95+%
5-(Trifluoromethyl)pyridine-2-carboxaldehyde
Formula: C₇H₄F₃NO
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD07375388
Núm. CAS: 31224-82-5