7-Fluoro-1H-indazole 98%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
PC201233-5G PC201233-1G
APOSPC201233-5GEA 43.5 EUR
APOSPC201233-5G APOSPC201233-1G
7-Fluoro-1H-indazole 98%
7-Fluoro-1H-indazole
Formula: C₇H₅FN₂
MW: 136,1264 g/mol
Pto. de fusión: 123…127 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD09026976
Núm. CAS: 341-24-2