2-Chloro-3-fluoro-6-methylpyridine 98%
Proveedor: Apollo Scientific
PC201240-10G PC201240-5G
APOSPC201240-10GEA 309 EUR
APOSPC201240-10G APOSPC201240-5G
2-Chloro-3-fluoro-6-methylpyridine 98%
2-Chloro-3-fluoro-6-methylpyridine
Formula: C₆H₅ClFN
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD03095216
Núm. CAS: 374633-32-6