3-Bromo-7-(trifluoromethyl)imidazo[1,2-a]pyrimidine 97%
Proveedor: Apollo Scientific
PC201241-250MG PC201241-1G PC201241-5G
APOSPC201241-250MGEA 69.6 EUR
APOSPC201241-250MG APOSPC201241-1G APOSPC201241-5G
3-Bromo-7-(trifluoromethyl)imidazo[1,2-a]pyrimidine 97%
3-Bromo-7-(trifluoromethyl)imidazo[1,2-a]pyrimidine
Formula: C7H3BrF3N3
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD08234995
Núm. CAS: 375857-65-1