5-Fluoro-2-pyrimidinecarbonitrile 97%
Proveedor: Apollo Scientific
Sinónimos: 5-Fluoropyrimidine-2-carbonitrile
PC201244-10G PC201244-1G PC201244-5G
APOSPC201244-10GEA 808 EUR
APOSPC201244-10G APOSPC201244-1G APOSPC201244-5G
5-Fluoro-2-pyrimidinecarbonitrile 97%
5-Fluoro-2-pyrimidinecarbonitrile
Formula: C5H2FN3
MW: 123.0879 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD11846243
Núm. CAS: 38275-55-7