2,6-Difluoro-4-formylbenzonitrile 98%
Proveedor: Apollo Scientific
PC201253-1G PC201253-25G PC201253-5G
APOSPC201253-1GEA 82.9 EUR
APOSPC201253-1G APOSPC201253-25G APOSPC201253-5G
2,6-Difluoro-4-formylbenzonitrile 98%
2,6-Difluoro-4-formylbenzonitrile
Formula: C₈H₃F₂NO
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD09263470
Núm. CAS: 433939-88-9