Methyl-2-fluoroisonicotinate 95%
Proveedor: Apollo Scientific
Peligro
PC201256-1G PC201256-5G
APOSPC201256-1GEA 48 EUR
APOSPC201256-1G APOSPC201256-5G
Methyl-2-fluoroisonicotinate 95%
Methyl-2-fluoroisonicotinate
Formula: C₇H₆FNO₂
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD11656063
Núm. CAS: 455-69-6