3,4-Difluorosalicylaldehyde 95%
Proveedor: Apollo Scientific
Sinónimos:
3,4-Difluoro-2-hydroxybenzaldehyde
PC201259-250MG
PC201259-1G
APOSPC201259-250MGEA
30.6
EUR
APOSPC201259-250MG
APOSPC201259-1G
3,4-Difluorosalicylaldehyde 95%
3,4-Difluorosalicylaldehyde
Formula:
C₇H₄F₂O₂ MW: 158,1023 g/mol Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD08275283 Núm. CAS: 502762-95-0 |