2,6-Dichloro-3-fluoropyridine 98%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
PC201260-5G PC201260-1G
APOSPC201260-5GEA 197 EUR
APOSPC201260-5G APOSPC201260-1G
2,6-Dichloro-3-fluoropyridine 98%
2,6-Dichloro-3-fluoropyridine
Formula: C₅H₂Cl₂FN
Temperatura de almacenaje: Nevera
Número MDL: MFCD09907815
Núm. CAS: 52208-50-1