4-Fluoro-7-azaindole 97%
Proveedor: Apollo Scientific
PC201273-1G PC201273-5G
APOSPC201273-1GEA 171 EUR
APOSPC201273-1G APOSPC201273-5G
4-Fluoro-7-azaindole 97%
4-Fluoro-7-azaindole
Formula: C₇H₅FN₂
MW: 136,1300 g/mol
Pto. de fusión: 118…120 °C
Temperatura de almacenaje: Nevera
Número MDL: MFCD08272231
Núm. CAS: 640735-23-5