3-Fluoro-2,2-dimethylpropanoic acid 97%
Proveedor: Apollo Scientific
PC201274-100MG PC201274-250MG PC201274-1G
APOSPC201274-100MGEA 63.8 EUR
APOSPC201274-100MG APOSPC201274-250MG APOSPC201274-1G
3-Fluoro-2,2-dimethylpropanoic acid 97%
3-Fluoro-2,2-dimethylpropanoic acid
Formula: C5H9FO2
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD17677039
Núm. CAS: 64241-77-6