4-(4-Fluorophenyl)piperidine hydrochloride 97%
Proveedor: Apollo Scientific
PC201277-5G
APOSPC201277-5GEA 157 EUR
APOSPC201277-5G
4-(4-Fluorophenyl)piperidine hydrochloride 97%
4-(4-Fluorophenyl)piperidine hydrochloride
Formula: C₁₁H₁₅ClFN
MW: 215,7000 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD01632528
Núm. CAS: 6716-98-9