2-Amino-5-(trifluoromethyl)pyrazine 95+%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
PC201283-100MG PC201283-250MG PC201283-1G
APOSPC201283-100MGEA 78.3 EUR
APOSPC201283-100MG APOSPC201283-250MG APOSPC201283-1G
2-Amino-5-(trifluoromethyl)pyrazine 95+%
2-Amino-5-(trifluoromethyl)pyrazine
Formula: C₅H₄F₃N₃
Pto. de fusión: 131…133 °C
Temperatura de almacenaje: Nevera
Número MDL: MFCD10697797
Núm. CAS: 69816-38-2