6-Fluoro-1-tetralone 97%
Proveedor: Apollo Scientific
PC201285-1G PC201285-5G
APOSPC201285-1GEA 98.6 EUR
APOSPC201285-1G APOSPC201285-5G
6-Fluoro-1-tetralone 97%
6-Fluoro-1-tetralone
Formula: C₁₀H₉FO
MW: 164,1763 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD09031370
Núm. CAS: 703-67-3