5-Amino-6-fluoro-1H-indazole 96%
Proveedor: Apollo Scientific
Sinónimos:
6-Fluoro-1H-indazol-5-amine
PC201288-100MG
PC201288-250MG
PC201288-1G
APOSPC201288-100MGEA
133
EUR
APOSPC201288-100MG
APOSPC201288-250MG
APOSPC201288-1G
5-Amino-6-fluoro-1H-indazole 96%
5-Amino-6-fluoro-1H-indazole
Formula:
C₇H₆FN₃ MW: 151,1400 g/mol Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD09261137 Núm. CAS: 709046-14-0 |